Learn More
4-Iod-5-Methyl-3-Phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10049201 1 g 1 Gramm
10582842 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10049201 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00511DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 31295-66-6
Summenformel C10H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 285.084
MDL-Nummer MFCD02681888
InChI-Schlüssel DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole
PubChem CID 2776150
IUPAC-Name 4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 285.08
Reinheit (%) 97%