Learn More
4-Iod-5-Methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10187942 250 mg 250 Milligramm
10351243 1 g 1 Gramm
10789215 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187942 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC26311CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 7064-38-2
Summenformel C28H36N4O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 588.74
MDL-Nummer MFCD06411541
InChI-Schlüssel GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonym 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-[(5Z)-5-({5-cyano-2-[3-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-4-methyl-6-oxo-1-propyl-1,6-dihydropyridin-3-yl}methylidene)-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]hexanoic acid
Formelmasse 208.98
Reinheit (%) 97%