Learn More
4-Iod-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472908
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472908 10 g 10 Gramm
11482908 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16878.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4214-28-2 | C8H9I | 232.06 g/mol
4-Iodo-m-xylene is a reactant used in the preparation of paralog-selective Hsp90 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodo-m-Xylol ist ein Reaktant, das bei der Herstellung von paralog-selektiven Hsp90-Inhibitoren verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4214-28-2
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.06
MDL-Nummer MFCD00013706
InChI-Schlüssel BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-m-xylene, 2,4-dimethyliodobenzene, 1,3-dimethyl-4-iodobenzene, m-xylene, 4-iodo, benzene, 1-iodo-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-1,5-dimethylbenzene, 4-jod-m-xylol, pubchem3869, acmc-209jnr
PubChem CID 77885
IUPAC-Name 1-iodo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(I)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-m-xylene
Dichte 1.628
Siedepunkt 231°C to 232°C
Menge 10 g
Brechungsindex 1.598
Beilstein 1422602
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%