missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Iodoacetanilid 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3598206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10267873

Marke: Thermo Scientific Acros 393120010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 622-50-4 | C8H8INO | 261.06 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 622-50-4
Summenformel C8H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 261.06
MDL-Nummer MFCD00016352
InChI-Schlüssel SIULLDWIXYYVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-iodophenyl acetamide, 4-iodoacetanilide, 4'-iodoacetanilide, p-iodoacetanilide, acetamide, n-4-iodophenyl, acetanilide, 4'-iodo, 4'-iodo-acetanilide, pubchem3293, acmc-20akb8, maybridge1_006480
PubChem CID 12147
IUPAC-Name N-(4-Iodphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)I

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-Iodoacetanilide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 185.0°C
Farbe Blau-Grau bis Purpur
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4NHC(=O)CH3
Menge 1 g
Formelmasse 261.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Iodoacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt