Learn More
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492818 5 g 5 Gramm
11402828 25 g 25 Gramm
11412828 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16794.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von Chinolin-basierten potenziellen Krebsmedikamenten. Substrat für Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen
Löslichkeit
Leicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13329-40-3
Summenformel C8H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 246.047
MDL-Nummer MFCD00045320
InChI-Schlüssel JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
IUPAC-Name 1-(4-Iodophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Iodoacetophenone
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 5 g
Beilstein 1857412
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in water.
Formelmasse 246.05
Reinheit (%) 98%