Learn More
4-(Iodmethyl)-tetrahydro-2h-pyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10686433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686433 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10570554 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686433 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29940DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 101691-94-5
Summenformel C6H11IO
Molekulargewicht (g/mol) 226.057
InChI-Schlüssel MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
PubChem CID 2795507
IUPAC-Name 4-(Iodmethyl)Oxan
SMILES C1COCCC1CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 226.05
Reinheit (%) 97%