Learn More
4-(Iodmethyl)tetrahydro-2H-pyran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13535030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13535030 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13535030 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448700100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
CAS 101691-94-5
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H11IO
Menge 10 g
Synonym 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
InChI-Schlüssel MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCC1CI
IUPAC-Name 4-(Iodmethyl)Oxan
Molekulargewicht (g/mol) 226.05
PubChem CID 2795507
Formelmasse 226.05
Reinheit (%) 97%