Learn More
4-Iodphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 62830-55-1 |
| Summenformel | C6H7IN2 . (HCl) |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7IN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | NNC1=CC=C(I)C=C1.Cl |
| IUPAC-Name | (4-Iodphenyl)hydrazinhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.5 |
| Formelmasse | 269.95 |