Learn More
4-Iodpyrazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodopyrazole |
| CAS | 3469-69-0 |
| Summenformel | C3 H3 I N2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Ic1cn[nH]c1 |
| IUPAC-Name | 4-Iod-1H-Pyrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.97 |
| Formelmasse | 193.9341 |