Learn More
4-Iodpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417146 5 g 5 Gramm
11407146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25459.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-87-2
Summenformel C5H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 205.00
MDL-Nummer MFCD02093937
InChI-Schlüssel RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC-Name 4-Iodpyridin
SMILES IC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyridine
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 5 g
Beilstein 1594
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 205
Reinheit (%) 96%