Learn More
4-Iodopyridin,≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10515835 25 g 25 Gramm
10462723 1 g 1 Gramm
10055322 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10515835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00014EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-87-2
Summenformel C5H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 205.00
MDL-Nummer MFCD02093937
InChI-Schlüssel RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
PubChem CID 609492
IUPAC-Name 4-Iodpyridin
SMILES IC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 204.99
Reinheit (%) 97%