Learn More
4-Iodtetrahydro-2H-pyran, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10690325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10690325 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10451823 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10690325 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29911CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25637-18-7
Summenformel C5H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 212.03
MDL-Nummer MFCD06797467
InChI-Schlüssel JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
PubChem CID 2795506
IUPAC-Name 4-Iodoxan
SMILES IC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.03
Reinheit (%) 95%