Learn More
4-Isobutyl-alpha-Methylphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11440067 5 g 5 Gramm
11430067 1 g 1 Gramm
11450067 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11440067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20989.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.33 €
    49.65 € / 5 Gramm
    Sparen 10.68 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ibuprofen ist als nichtsteroidale entzündungshemmende Forschungschemikalie nützlich. Ibuprofen soll das netrophile-abhängige Ödempfinden der Kaninchenhaut auf C5a/PGE23 hemmen. NSAID, das Cyclooxygenase-1 und -2 hemmt..
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol (25 mg/ml), Chloroform (1:1), Äther (1:2), Aceton (1:1.5), wässrigen Lösungen von Alkalihydroxiden und Carbonaten, Dichlormethan, Methanol (50 mg/ml) und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15687-27-1
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00010393
InChI-Schlüssel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-Name 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 75°C to 78°C
Siedepunkt 157°C (4 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,4881
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate.
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.