Learn More
4-Isobutyl-alpha-Methylphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ibuprofen ist als nichtsteroidale entzündungshemmende Forschungschemikalie nützlich. Ibuprofen soll das netrophile-abhängige Ödempfinden der Kaninchenhaut auf C5a/PGE23 hemmen. NSAID, das Cyclooxygenase-1 und -2 hemmt..
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol (25 mg/ml), Chloroform (1:1), Äther (1:2), Aceton (1:1.5), wässrigen Lösungen von Alkalihydroxiden und Carbonaten, Dichlormethan, Methanol (50 mg/ml) und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 75°C to 78°C |
| Siedepunkt | 157°C (4 mmHg) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,4881 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate. |
| Formelmasse | 206.29 |
| Reinheit (%) | 99% |
Safety and Handling
- 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid