Learn More
4'-Isobutylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433334 50 g 50 Gramm
11443334 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10624.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Isobutylacetophenon ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Pharmazeutika wie z. B. Ibuprofen. Einsatz auch in der Proteomikforschung. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38861-78-8
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.259
MDL-Nummer MFCD00027393
InChI-Schlüssel KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC-Name 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Isobutylacetophenone
Dichte 0.952
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 50 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1935275
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 176.27
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Isobutylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.