Learn More
4'-Isobutylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 17982295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982295 50 g 50 Gramm
17922405 1 g 1 Gramm
17912305 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI78006550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38861-78-8
Summenformel C12 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 176.25
Synonym 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Imp. E (EP)
IUPAC-Name 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Isobutylacetophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formelmasse 176.1201
Reinheit (%) >95%