Learn More
4-Isobutyrylacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Isobutyrylacetophenone |
| CAS | 103931-20-0 |
| Summenformel | C12 H14 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4-Isobutyrylacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Acetylphenyl)-2-methylpropan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.24 |
| Formelmasse | 190.0994 |