Learn More
4-Isopropoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445093 1 g 1 Gramm
11455093 5 g 5 Gramm
11465093 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12760.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18962-05-5
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00052357
InChI-Schlüssel WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
PubChem CID 250077
IUPAC-Name 4-Propan-2-yloxybenzaldehyd
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropoxybenzaldehyde
Siedepunkt 108°C to 110°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.547
Menge 1 g
Beilstein 742921
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 97%