Learn More
4-(Isopropoxycarbonyl)benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15450078
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15450078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53335.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(Isopropoxycarbonyl)benzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 342002-82-8
Summenformel C10H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 208.02
MDL-Nummer MFCD02259385
InChI-Schlüssel NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o
PubChem CID 2734703
IUPAC-Name (4-Propan-2-yloxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 111°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.02
Reinheit (%) 98%