Learn More
4'-Isopropylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30392487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392487 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82406510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Summenformel C11 H14 O
Menge 10 g
Synonym 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Propan-2-ylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Formelmasse 162.1045