Learn More
4'-Isopropylacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone) |
| CAS | 645-13-6 |
| Summenformel | C11 H14 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Propan-2-ylphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.23 |
| Formelmasse | 162.1045 |