Learn More
4-Isopropylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279924
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10279924 5 g 5 Gramm
10406482 10 g 10 Gramm
10128264 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279924 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00932DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 13816-33-6
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.205
MDL-Nummer MFCD00052966
InChI-Schlüssel YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylbenzonitril
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzonitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (CH3)2CHC6H4CN
Menge 5 g
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 95%