Learn More
4-(Isopropylcarbamoyl)benzolboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460216 250 mg 250 Milligramm
15439697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52925.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207.036 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 397843-67-3
Summenformel C10H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.036
MDL-Nummer MFCD04039353
InChI-Schlüssel GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773475
IUPAC-Name [4-(Propan-2-ylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 95%