Learn More
4-Isopropylzimtsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402148 5 g 5 Gramm
11412148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15156.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3368-21-6 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3368-21-6
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00016544
InChI-Schlüssel SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 719753
IUPAC-Name (E)-3-(4-Propan-2-ylphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylcinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Menge 5 g
Beilstein 2046679
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) ≥98%