Learn More
4-Isopropylpyrimidin-5-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449887 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15449887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53118.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Schmelzpunkt 104°C to 109°C
Summenformel C7H11BN2O2
MDL-Nummer MFCD08235084
Menge 250 mg
Synonym 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
InChI-Schlüssel SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
IUPAC-Name (4-Propan-2-ylpyrimidin-5-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.99
PubChem CID 44119845
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) 95%