Learn More
4-Isopropylthioxanthon, TRC
Artikelnummer. 17984335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984335 50 mg 50 Milligramm
17961345 100 mg 100 Milligramm
17941785 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17984335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87350550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83846-86-0
Summenformel C16 H14 O S
Molekulargewicht (g/mol) 254.35
Synonym 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
IUPAC-Name 4-Propan-2-Ylthioxanthen-9-eins
SMILES CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylthioxantone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Formelmasse 254.0765