Learn More
4-Keto-4,5,6,7-Tetrahydrothianaphthene 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10495603 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10495603 10 g Glasflasche 10 Gramm
10049632 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10495603 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122890100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13414-95-4
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.21
MDL-Nummer MFCD00005861
InChI-Schlüssel GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5 H-1-Benzothiophen-4-on
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 40°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 120°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5895 to 1.5915
Menge 10 g
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /