Learn More
4-Mercaptophenol, TRC
Artikelnummer. 30476586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2544205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Summenformel C6H6OS
Menge 5 g
Synonym p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 4-Sulfanylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 126.18
Formelmasse 126.0139