Learn More
4-Mercaptophenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30472430
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472430 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM254550500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenylacetic Acid
CAS 39161-84-7
Summenformel C8 H8 O2 S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Sulfanylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
Formelmasse 168.0245