Learn More
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10591122 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10487622 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10526124 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591122 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00345DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 177995-40-3
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.164
MDL-Nummer MFCD03407354
InChI-Schlüssel YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
IUPAC-Name 4-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amin
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%