Learn More
4-Methoxy-1-naphthoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-1-naphthoic Acid |
| CAS | 13041-62-8 |
| Summenformel | C12H10O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 4-methoxynaphthalin-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.21 |
| Formelmasse | 202.063 |