Learn More
4-Methoxy-1-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30473161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473161 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473161 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26475025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Summenformel C12H10O3
Menge 25 mg
Synonym 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-Name 4-methoxynaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.063