Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde |
| CAS | 54344-92-2 |
| Summenformel | C11 H14 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C |
| IUPAC-Name | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.23 |
| Formelmasse | 178.0994 |