Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30481552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481552 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM269800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzyl Alcohol
CAS 54344-93-3
Summenformel C11 H16 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5,12H,6H2,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(CO)c(C)c1C
IUPAC-Name (4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Formelmasse 180.115