Learn More
4-Methoxy-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30483655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483655 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2636205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylaniline
CAS 102-50-1
Summenformel C8H11NO
Menge 5 g
Synonym 4-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Amino-5-methoxytoluene, 2-Methyl-4-(methyloxy)aniline, 2-Methyl-4-anisidine, 2-Methyl-4-methoxyaniline, 2-Methyl-4-methoxybenzenamine, 2-Methyl-p-anisidine, 3-Methyl-4-aminophenol methyl ether, 4-Methoxy-o-toluidine, [2-Methyl-4-(methyloxy)phenyl]amine, m-Cresidine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841