Learn More
4-Methoxy-2-Nitroanilin (2-Nitro-p-anisidin), TRC
Artikelnummer. 30466575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30466575 250 mg
30467648 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30466575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN491800250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-96-8
Summenformel C7 H8 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-Nitroanilin
SMILES COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-p-anisidine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Formelmasse 168.0535