Learn More
4-Methoxy-2-pyridincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30482457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482457 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27167025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-pyridinecarboxylic Acid
CAS 29082-91-5
Summenformel C7H7NO3
Menge 25 g
Synonym 4-Methoxypicolinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
SMILES O=C(O)C1=NC=CC(OC)=C1
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-pyridincarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Formelmasse 153.04