Learn More
4-Methoxy-3 -Methylbenzenboronsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359795
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11359795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19821.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 175883-62-2 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-62-2
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.98
MDL-Nummer MFCD02179464
InChI-Schlüssel PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
PubChem CID 2773487
IUPAC-Name (4-Methoxy-3-methylphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼215°C
Menge 1 g
Beilstein 7475212
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) ≥98%