Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424333
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424333 25 g 25 Gramm
11434333 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10930.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-41-8
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00007256
InChI-Schlüssel ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 185°C to 190°C
Menge 25 g
Beilstein 2115073
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%