Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30469292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469292 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32705325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Summenformel C8H7NO5
Menge 25 g
Synonym 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 4-Methoxy-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
Formelmasse 197.0324