Learn More
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467555
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467555 250 mg 250 Milligramm
11322149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26140.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853771-90-1
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD08062376
InChI-Schlüssel FFXBLEVIHWURLC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721070
IUPAC-Name 4-methoxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.488
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-methoxy-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-methoxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 98%