Learn More
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498025
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498025 250 mg 250 Milligramm
15488025 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32242.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694514-21-1
Summenformel C8H6ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 274.638
MDL-Nummer MFCD07774167
InChI-Schlüssel AXNBCYIRTWOTHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl
PubChem CID 22482384
IUPAC-Name 4-methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 274.64
Reinheit (%) 97%