Learn More
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417928 1 g 1 Gramm
15427928 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61395.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 672-89-9 | Molecular Formula: C7H8O3 | Molecular Weight: 140.14 g/mol
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one is used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-6-methyl-2 H-pyran-2-one wird als Modellverbindung verwendet, um die Zuordnung von Ringprotonenresonanzen in4-methoxy-6-nonyl-2 H-pyran-2-one zu untersuchen.
Löslichkeit
Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-89-9
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00006640
InChI-Schlüssel MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
PubChem CID 12651
IUPAC-Name 4-Methoxy-6-methylpyran-2-on
SMILES COC1=CC(=O)OC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Poorly soluble in water.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest