Learn More
4-Methoxy-7-Methyl-5H-Furo[3,2-g][1]-Benzopyran-5-on, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10246770
Click to view available options
Menge:
5 g
82-57-5
MFCD00005008
NZVQLVGOZRELTG-UHFFFAOYSA-N
visnagin, desmethoxykhellin, visnagidin, visnagine, 5-methoxy-2-methylfuranochromone, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g chromen-5-one, unii-p64438mlbw, 4-methoxy-7-methyl-furo 3,2-g chromen-5-one, chembl45176, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g 1-benzopyran-5-one
6716
CHEBI:10002
4-Methoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-on
CC1=CC(=O)C2=C(O1)C=C3C(=C2OC)C=CO3
82-57-5
MFCD00005008
NZVQLVGOZRELTG-UHFFFAOYSA-N
visnagin, desmethoxykhellin, visnagidin, visnagine, 5-methoxy-2-methylfuranochromone, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g chromen-5-one, unii-p64438mlbw, 4-methoxy-7-methyl-furo 3,2-g chromen-5-one, chembl45176, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g 1-benzopyran-5-one
6716
CHEBI:10002
4-Methoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-on
CC1=CC(=O)C2=C(O1)C=C3C(=C2OC)C=CO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-7-methyl-5H-furo[3, 2-g][1]benzopyran-5-one
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H10O4
Menge 5 g
Merck Index 15, 10209
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,sparingly soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 230.22
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-7-methyl-5H-furo¢3,2-g!¢1!benzopyran-5-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /