Learn More
4-Methoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485207 50 g 50 Gramm
11475207 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22614.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3424-93-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007995
InChI-Schlüssel GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
PubChem CID 76959
IUPAC-Name 4-Methoxybenzamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzamide
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Siedepunkt 295°C
Menge 50 g
Beilstein 1862847
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%