Learn More
4-Methoxybenzolboronsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461778 1 g 1 Gramm
11471778 5 g 5 Gramm
11481778 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14462.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
4-Methoxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Pd-catalyzed direct arylation, Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Ruthenium catalyzed direct arylation, Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition, Ligand-free copper-catalyzed coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzolboronsäure wird verwendet für: Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Pd-katalysierte direkte Arylierung, hocheffektive Synthese mit Palladium-katalysierter Arylierung Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung in Wasser, Palladium-katalysierte stereoselektive Heck-Reaktion, Tandem-Typ Pd(II)-katalysiertes oxidative Heck-Reaktion und intramolekulare C-H-Amidierungssequenz, kupfervermittelte ligandenlose aerobe Fluoralkylierung von Arylboronsäuren mit Fluoralkyl-Iodiden, Ruthenium-katalysierte direkte Arylierung, Rh-katalysierte asymmetrische Konjugat-Zugabe, ligandenlose kupferkatalysierte Kupplung.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5720-07-0
Summenformel C7H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00039139
InChI-Schlüssel VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 202°C to 208°C
Menge 1 g
Beilstein 2936912
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) ≥97%