Learn More
4-Methoxybenzolmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30473169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473169 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26091025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenemethanamine
CAS 2393-23-9
Summenformel C8H11NO
Menge 25 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-(4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, 4-Methoxybenzylamine, 4-Methoxyphenylmethylamine, 4-Methyloxybenzylamine, Anisylamine, NSC 9269, [[4-(Methyloxy)phenyl]methyl]amine, p-Methoxybenzylamine, para-Methoxybenzylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841