Learn More
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474854 25 g 25 Gramm
11484854 100 g 100 Gramm
11494854 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474854 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13788.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid wird als Anti-HIV als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Dient auch als Schutzmittel für verschiedene Stickstofffunktionen.
Löslichkeit
Löslichin Toluen. Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. An einem kühlen und dunklen Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-68-0
Summenformel C7H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.64
MDL-Nummer MFCD00007446
InChI-Schlüssel DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Siedepunkt 119°C to 122°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 609005
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Toluene. Decomposes in water.
Formelmasse 206.65
Reinheit (%) ≥98%