Learn More
4-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489923 250 g 250 Gramm
11469923 10 g 10 Gramm
11479923 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13015.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzhydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und ist auch an einer Vielzahl organischer Synthesen beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3290-99-1
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017073
InChI-Schlüssel REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
PubChem CID 76792
IUPAC-Name 4-Methoxybenzohydrazid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 250 g
Beilstein 389017
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%