Learn More
4-Methoxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30471051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471051 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2610655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl alcohol (Anisyl alcohol)
CAS 105-13-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H10 O2
Menge 5 g
Synonym Benzyl alcohol, p-methoxy- (8CI), 4-Methoxybenzenemethanol, (4-Methoxyphenyl)methyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, 4-(Methoxyphenyl)methanol, 4-Methoxy-α-hydroxytoluene, 4-Methoxybenzyl alcohol, Anise alcohol, Anisic alcohol, NSC 2151, [4-(Methyloxy)phenyl]methanol, p-(Methoxyphenyl)methanol, p-Anisalcohol, p-Anisyl alcohol, p-Methoxybenzyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CO)cc1
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681
Reinheit (%) >95